Learn More
3,6-dichloro-4-méthylpyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.78€ - 544.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19064-64-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.001 |
Numéro MDL | MFCD00006465 |
Clé InChI | ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine |
CID PubChem | 87923 |
Nom IUPAC | 3,6-dichloro-4-méthylpyridazine |
SMILES | CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430441
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.03 |
1 g |
56.78€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440441
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.06 |
5 g |
138.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450441
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
19064-64-3 | |
163.001 | |
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N | |
87923 | |
CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl |
C5H4Cl2N2 | |
MFCD00006465 | |
4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine | |
3,6-dichloro-4-méthylpyridazine |
Spécification
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine | |
86°C to 88°C | |
C5H4Cl2N2 | |
119573 | |
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N | |
3,6-dichloro-4-méthylpyridazine | |
87923 | |
97% |
19064-64-3 | |
149°C to 151°C (21 mmHg) | |
MFCD00006465 | |
4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine | |
CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl | |
163.001 | |
163.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-794-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche