Learn More
3,5-diméthylphénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.20€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 108-68-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.17 |
Numéro MDL | MFCD00002307 |
Clé InChI | TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa |
CID PubChem | 7948 |
ChEBI | CHEBI:38572 |
Nom IUPAC | 3,5-dimethylphenol |
SMILES | CC1=CC(O)=CC(C)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10194460
|
Thermo Scientific Acros
162790050 |
5 g | Flacon en verre |
29.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10225880
|
Thermo Scientific Acros
162791000 |
100 g | Flacon en verre |
39.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696942
|
Thermo Scientific Acros
162795000 |
500 g | Flacon en verre |
95.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10524524
|
Thermo Scientific Acros
162790025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
338.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
108-68-9 | |
122.17 | |
TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N | |
7948 | |
3,5-dimethylphenol |
C8H10O | |
MFCD00002307 | |
3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa | |
CHEBI:38572 | |
CC1=CC(O)=CC(C)=C1 |
Spécification
3, 5-Dimethylphenol | |
108-68-9 | |
100.0 | |
Orange à blanc | |
222°C | |
Authentique | |
C8H10O | |
MFCD00002307 | |
15, 10279 | |
3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa | |
TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dimethylphenol | |
7948 | |
122.17 | |
Solide cristallin |
99+% | |
99.0 | |
63°C to 66°C | |
1.1150g/mL | |
109°C | |
99% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3OH | |
06, 492 | |
1.115 | |
Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene | |
CC1=CC(O)=CC(C)=C1 | |
122.17 | |
CHEBI:38572 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-606-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE6475000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.