Learn More
3,5-diméthylphénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10524524
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-68-9
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002307
Clé InChI TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
CID PubChem 7948
ChEBI CHEBI:38572
Nom IUPAC 3,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylphenol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 66°C
Couleur Orange à blanc
Densité 1.1150g/mL
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06, 492
Merck Index 15, 10279
Gravité spécifique 1.115
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.