Learn More
3,5-Diiodosalicylaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
61.30€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2631-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4I2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 373.916 |
Numéro MDL | MFCD00003321 |
Clé InChI | MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 75829 |
Nom IUPAC | 2-hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05783.09 |
10 g |
61.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347595
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05783.18 |
50 g |
210.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,5-Diiodosalicylaldehyde is used to synthesize new Schiff bases, (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol and 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol) and the new tridentate ligand, [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid (HDBA), 3-bromo-N?-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)benzohydrazide monohydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,5-diiodosalicylaldéhyde est utilisé pour synthétiser les nouvelles bases de Schiff, le (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-éthylimino)-méthyl]-phénol ainsi que le 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-méthyl]-phénol), le nouveau ligand tridenté, l’acide [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylièene)-amino]-acétique (HDBA), 3-bromo-N′-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidène)benzohydrazide monohydraté.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
Identifiants chimiques
2631-77-8 | |
373.916 | |
MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde |
C7H4I2O2 | |
MFCD00003321 | |
75829 | |
C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I |
Spécification
3,5-Diiodosalicylaldehyde | |
106°C to 110°C | |
MFCD00003321 | |
Air and light sensitive | |
Insoluble in water. | |
C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I | |
373.916 | |
373.92 |
2631-77-8 | |
C7H4I2O2 | |
1102552 | |
3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo | |
MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde | |
75829 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-117-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only