Learn More
3,5-Diiodosalicylaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337595
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
3,5-Diiodosalicylaldehyde is used to synthesize new Schiff bases, (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-ethylimino)-methyl]-phenol and 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-methyl]-phenol) and the new tridentate ligand, [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylidene)-amino]-acetic acid (HDBA), 3-bromo-N?-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidene)benzohydrazide monohydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-diiodosalicylaldéhyde est utilisé pour synthétiser les nouvelles bases de Schiff, le (2,4-diiodo-6-[(2-morpholin-4-yl-éthylimino)-méthyl]-phénol ainsi que le 2,4-diiodo-6-[(3-morpholin-4-yl-propylimino)-méthyl]-phénol), le nouveau ligand tridenté, l’acide [(2-hydroxy-3,5-diiodo-benzylièene)-amino]-acétique (HDBA), 3-bromo-N′-(2-hydroxy-3,5-diiodobenzylidène)benzohydrazide monohydraté.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2631-77-8
Formule moléculaire C7H4I2O2
Poids moléculaire (g/mol) 373.916
Numéro MDL MFCD00003321
Clé InChI MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 75829
Nom IUPAC 2-hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Diiodosalicylaldehyde
Point de fusion 106°C to 110°C
Quantité 10 g
Beilstein 1102552
Sensibilité Air and light sensitive
Synonyme 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 373.92
Pourcentage de pureté ≥98%