Learn More
Ester pinacolique de l’acide 3,5-difluoro-4-hydroxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
182.00€ - 487.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1029439-83-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H15BF2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.056 |
Numéro MDL | MFCD16996286 |
Clé InChI | KTQYJNVSVKKLGQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3,5-difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3,5-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester |
CID PubChem | 57655406 |
Nom IUPAC | 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)O)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62042.MD |
250 mg |
182.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15416966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62042.03 |
1 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1029439-83-5 | |
256.056 | |
KTQYJNVSVKKLGQ-UHFFFAOYSA-N | |
57655406 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)O)F |
C12H15BF2O3 | |
MFCD16996286 | |
2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3,5-difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3,5-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester | |
2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol |
Spécification
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester | |
Blanc | |
MFCD16996286 | |
KTQYJNVSVKKLGQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol | |
57655406 | |
96% |
1029439-83-5 | |
C12H15BF2O3 | |
2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3,5-difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3,5-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)O)F | |
256.056 | |
256.05 | |
Solide |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only