Learn More
Ester pinacolique de l’acide 3,5-difluoro-4-hydroxybenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15416966
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1029439-83-5
Formule moléculaire C12H15BF2O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.056
Numéro MDL MFCD16996286
Clé InChI KTQYJNVSVKKLGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3,5-difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3,5-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 57655406
Nom IUPAC 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phénol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.05
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide