Learn More
3,5-dichlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
95.07€ - 312.56€
Identifiants chimiques
CAS | 591-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 163 |
Numéro MDL | MFCD00002259 |
Clé InChI | VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624 |
CID PubChem | 11571 |
Nom IUPAC | 3,5-dichlorophénol |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10776192
|
Thermo Scientific Acros
113610100 |
10 g | Flacon en verre |
95.07€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10145583
|
Thermo Scientific Acros
113610500 |
50 g | Flacon en verre |
312.56€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
591-35-5 | |
163 | |
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N | |
11571 | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O |
C6H4Cl2O | |
MFCD00002259 | |
phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624 | |
3,5-dichlorophénol |
Spécification
3, 5-Dichlorophenol | |
98.5 | |
64°C to 68°C | |
233°C | |
98.5% min. (GC) | |
Cl2C6H3OH | |
06, 190 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso | |
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O | |
163 | |
163 | |
Cristaux, poudre cristalline ou masse cristalline |
591-35-5 | |
100.0 | |
Jaune à marron | |
Authentique | |
C6H4Cl2O | |
MFCD00002259 | |
phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624 | |
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dichlorophénol | |
11571 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-714-9
- 3,5-Dichlorophenol
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.