Learn More
3,5-dichlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10145583
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-35-5
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163
Numéro MDL MFCD00002259
Clé InChI VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
CID PubChem 11571
Nom IUPAC 3,5-dichlorophénol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dichlorophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 68°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 233°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3OH
Quantité 50 g
Beilstein 06, 190
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.