Learn More
3,5-dichloro-6-hydroxyaniline, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 593.00€
Identifiants chimiques
CAS | 527-62-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl2NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.012 |
Numéro MDL | MFCD00035766 |
Clé InChI | WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k |
CID PubChem | 10699 |
Nom IUPAC | 2-amino-4,6-dichlorophénol |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64801.06 |
5 g | N/A | ||||||
15422169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64801.14 |
25 g | N/A | ||||||
15432169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64801.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
527-62-8 | |
178.012 | |
WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N | |
10699 | |
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl |
C6H5Cl2NO | |
MFCD00035766 | |
2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k | |
2-amino-4,6-dichlorophénol |
Spécification
3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline | |
89°C to 94°C | |
C6H5Cl2NO | |
UN2811 | |
2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k | |
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl | |
178.012 | |
178.01 | |
Solide |
527-62-8 | |
Jaune à marron | |
MFCD00035766 | |
1102196 | |
WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-4,6-dichlorophénol | |
10699 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-421-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ5774000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante