Learn More
3,5-dichloro-6-hydroxyaniline, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422169
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-62-8
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.012
Numéro MDL MFCD00035766
Clé InChI WASQBNCGNUTVNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-6-aminophenol, phenol, 2-amino-4,6-dichloro, unii-es86dyt9kh, 2-amino-4,6-dichloro-phenol, ccris 7685, es86dyt9kh, 6-amino-2,4-dichlorophenol, 3,5-dichloro-2-hydroxyaniline, 2,4-dichloro-6-amino phenol, acmc-209l1k
CID PubChem 10699
Nom IUPAC 2-amino-4,6-dichlorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
Point de fusion 89°C to 94°C
Couleur Jaune à marron
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1102196
Poids de la formule 178.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide