Learn More
Chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.60€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23378-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl3O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.50 |
Numéro MDL | MFCD00007432 |
Clé InChI | KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone |
CID PubChem | 90078 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyle |
SMILES | OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12147.09 |
10 g |
45.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398635
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12147.18 |
50 g |
168.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride is used in the synthesis of (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)-1,2-diphenylethane1 and (1R,2R)-(+)- 1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)cyclohexane. It was used as chromogenic system in one-step kinetic method for the determination of 5?-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyl est utilisé dans la synthèse de (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,,5,5′-tétrachloro-2,2′-dihydroxydibenzènesulfonamido)-1,2-diphényléthane1 et (1R,,2R)-(+)-1,2-(3,3′,,5,5′-tétrachloro-2,2′-dihydroxydibenzènesulfonamido)cyclohexane. Il a été utilisé comme système chromogène dans une méthode cinétique en une étape pour la détermination de la 5′-nucléotidase.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, l’humidité et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Identifiants chimiques
23378-88-3 | |
261.50 | |
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N | |
90078 | |
OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O |
C6H3Cl3O3S | |
MFCD00007432 | |
3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone | |
Chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyle |
Spécification
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride | |
78°C to 80°C | |
MFCD00007432 | |
2940993 | |
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyle | |
90078 | |
97% |
23378-88-3 | |
C6H3Cl3O3S | |
UN3261 | |
3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone | |
OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O | |
261.50 | |
261.51 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
RUO – Research Use Only