Learn More
Chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388635
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride is used in the synthesis of (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)-1,2-diphenylethane1 and (1R,2R)-(+)- 1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)cyclohexane. It was used as chromogenic system in one-step kinetic method for the determination of 5?-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyl est utilisé dans la synthèse de (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,,5,5′-tétrachloro-2,2′-dihydroxydibenzènesulfonamido)-1,2-diphényléthane1 et (1R,,2R)-(+)-1,2-(3,3′,,5,5′-tétrachloro-2,2′-dihydroxydibenzènesulfonamido)cyclohexane. Il a été utilisé comme système chromogène dans une méthode cinétique en une étape pour la détermination de la 5′-nucléotidase.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, l’humidité et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23378-88-3
Formule moléculaire C6H3Cl3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 261.50
Numéro MDL MFCD00007432
Clé InChI KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
CID PubChem 90078
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonyle
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 78°C to 80°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2940993
Poids de la formule 261.51
Pourcentage de pureté 97%