Learn More
Acide 3,5-dibromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
21.60€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS | 618-58-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4Br2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 279.92 |
Numéro MDL | MFCD00051758 |
Clé InChI | SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h |
CID PubChem | 12063 |
Nom IUPAC | Acide3,5-dibromobenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsL‘acide 3,5-dibromobenzoïque peut être utilisé pour les synthèses de (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate, di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)éthyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate2, (L)-méthyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phénylpropanoate.
Solubilité
Turbidité très faible dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
618-58-6 | |
279.92 | |
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N | |
12063 | |
OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1 |
C7H4Br2O2 | |
MFCD00051758 | |
benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h | |
Acide3,5-dibromobenzoïque |
Spécification
3,5-Dibromobenzoic acid | |
216°C to 224°C | |
MFCD00051758 | |
benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h | |
SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide3,5-dibromobenzoïque | |
12063 | |
98% |
618-58-6 | |
C7H4Br2O2 | |
1940691 | |
Very faint turbidity in methanol. | |
OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1 | |
279.92 | |
279.93 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DG6290010
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only