Learn More
Acide 3,5-dibromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11457987
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L‘acide 3,5-dibromobenzoïque peut être utilisé pour les synthèses de (+)-menthyl 3,5-dibromobenzoate, di-tert-butyl 4-[2-(tert-butoxycarbonyl)éthyl]-4-(3,5-dibromobenzamido)heptanedioate2, (L)-méthyl 2-(3,5-dibromobenzamido)-3-phénylpropanoate.
Solubilité
Turbidité très faible dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-58-6
Formule moléculaire C7H4Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.92
Numéro MDL MFCD00051758
Clé InChI SFTFNJZWZHASAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,5-dibromo, 3,5-dibromobenzoicacid, benzoicacid, 3,5-dibromo, buttpark 99\57-19, pubchem3861, acmc-209mwz, maybridge1_003318, 3,5-dibromo-benzoic acid, 4-09-00-01028 beilstein handbook reference, ksc358a3h
CID PubChem 12063
Nom IUPAC Acide3,5-dibromobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromobenzoic acid
Point de fusion 216°C to 224°C
Quantité 1 g
Beilstein 1940691
Informations sur la solubilité Very faint turbidity in methanol.
Poids de la formule 279.93
Pourcentage de pureté 98%