Learn More
3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
12.55€ - 232.16€
Identifiants chimiques
CAS | 7411-23-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C2HBr2N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.859 |
Clé InChI | FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo |
CID PubChem | 81904 |
Nom IUPAC | 3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole |
SMILES | C1(=NC(=NN1)Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10041674
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07857CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
12.55€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10729595
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07857DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
23.15€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051094
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07857EB |
25 g | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
7411-23-6 | |
226.859 | |
3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo | |
3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole |
C2HBr2N3 | |
FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N | |
81904 | |
C1(=NC(=NN1)Br)Br |
Spécification
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole | |
97% | |
3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo | |
C1(=NC(=NN1)Br)Br | |
226.859 | |
226.86 |
7411-23-6 | |
C2HBr2N3 | |
FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole | |
81904 | |
97% |