Learn More
3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10051094
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 7411-23-6
Formule moléculaire C2HBr2N3
Poids moléculaire (g/mol) 226.859
Clé InChI FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
CID PubChem 81904
Nom IUPAC 3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
SMILES C1(=NC(=NN1)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 226.86
Pourcentage de pureté 97%