Learn More
3-(5-chlorométhyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1-Fmoc-indole, 97 %, Thermo Scientific™
380.00€ - 1437.00€
Identifiants chimiques
CAS 1858255-72-7
Formule moléculaire C26H18ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 455.898
Numéro MDL MFCD22988983
Clé InChI WRXXFUJGWLIKEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9h-fluoren-9-ylmethyl 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl indole-1-carboxylate, 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl-1-fmoc-indole
CID PubChem 98000542
Nom IUPAC 9H-fluorène-9-ylméthyl 3-[5-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]indole-1-carboxylate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N4C=C(C5=CC=CC=C54)C6=NOC(=N6)CCl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15484696
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58995.03
1 g
N/A
15494696
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58995.06
5 g
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1858255-72-7
455.898
WRXXFUJGWLIKEU-UHFFFAOYSA-N
98000542
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N4C=C(C5=CC=CC=C54)C6=NOC(=N6)CCl
C26H18ClN3O3
MFCD22988983
9h-fluoren-9-ylmethyl 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl indole-1-carboxylate, 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl-1-fmoc-indole
9H-fluorène-9-ylméthyl 3-[5-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]indole-1-carboxylate
Spécification
3-(5-Chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1-Fmoc-indole
C26H18ClN3O3
9h-fluoren-9-ylmethyl 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl indole-1-carboxylate, 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl-1-fmoc-indole
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N4C=C(C5=CC=CC=C54)C6=NOC(=N6)CCl
455.898
455.9
1858255-72-7
MFCD22988983
WRXXFUJGWLIKEU-UHFFFAOYSA-N
9H-fluorène-9-ylméthyl 3-[5-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]indole-1-carboxylate
98000542
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante