Learn More
3-(5-chlorométhyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1-Fmoc-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15484696
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1858255-72-7
Formule moléculaire C26H18ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 455.898
Numéro MDL MFCD22988983
Clé InChI WRXXFUJGWLIKEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9h-fluoren-9-ylmethyl 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl indole-1-carboxylate, 3-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl-1-fmoc-indole
CID PubChem 98000542
Nom IUPAC 9H-fluorène-9-ylméthyl 3-[5-(chlorométhyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]indole-1-carboxylate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N4C=C(C5=CC=CC=C54)C6=NOC(=N6)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1-Fmoc-indole
Quantité 1 g
Poids de la formule 455.9
Pourcentage de pureté 97%