Learn More
Acide 3-(4-méthylbenzoyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.70€ - 475.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4619-20-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.214 |
Numéro MDL | MFCD00020541 |
Clé InChI | OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo |
CID PubChem | 244162 |
Nom IUPAC | Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494023
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10290.06 |
5 g |
38.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10290.14 |
25 g |
121.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10290.22 |
100 g |
475.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid can be used as an intermediate in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 3-(4-méthylbenzoyl)propionique peut être utilisé comme intermédiaire dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
4619-20-9 | |
192.214 | |
OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N | |
244162 | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O |
C11H12O3 | |
MFCD00020541 | |
3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo | |
Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque |
Spécification
3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid | |
124°C to 128°C | |
MFCD00020541 | |
3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo | |
OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque | |
244162 | |
98% |
4619-20-9 | |
C11H12O3 | |
2099653 | |
Insoluble in water. | |
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O | |
192.214 | |
192.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only