Learn More
Acide 3-(4-méthylbenzoyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414033
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3-(4-Methylbenzoyl)propionic acid can be used as an intermediate in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(4-méthylbenzoyl)propionique peut être utilisé comme intermédiaire dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4619-20-9
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.214
Numéro MDL MFCD00020541
Clé InChI OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo
CID PubChem 244162
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthylphényl)-4-oxobutanoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 100 g
Beilstein 2099653
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 98%