Learn More
Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propionyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
78.60€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS 15893-42-2
Formule moléculaire C10H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 198.65
Numéro MDL MFCD02258671
Clé InChI FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
CID PubChem 10932441
Nom IUPAC Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propanoyl
SMILES COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11355429
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50416.03
1 g
78.60€
1g
11365429
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50416.06
5 g
308.00€
5g
Description
Description
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propionyl) est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les bases.
Spécification
Identifiants chimiques
15893-42-2
198.65
FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
10932441
COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
C10H11ClO2
MFCD02258671
3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propanoyl
Spécification
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
C10H11ClO2
UN3265
3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propanoyl
10932441
99%
15893-42-2
MFCD02258671
Air and moisture sensitive
Reacts with water.
COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
198.65
198.65
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante