Learn More
Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propionyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355429
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propionyl) est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15893-42-2
Formule moléculaire C10H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 198.65
Numéro MDL MFCD02258671
Clé InChI FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
CID PubChem 10932441
Nom IUPAC Chlorure de 3-(4-méthoxyphényl)propanoyl
SMILES COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 198.65
Pourcentage de pureté 99%