Learn More
3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
73.05€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS 159709-36-1
Formule moléculaire C9H8OS2
Poids moléculaire (g/mol) 196.282
Numéro MDL MFCD00052282
Clé InChI WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 2778771
Nom IUPAC 3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-5-carbaldéhyde
SMILES CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10691673
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
KM03483DA
1 g
73.05€
1g
10488494
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
KM03483DE
5 g
237.00€
5g
Identifiants chimiques
159709-36-1
196.282
WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
2778771
CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
C9H8OS2
MFCD00052282
3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-5-carbaldéhyde
Spécification
3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
97.0
Flacon en verre ambré
MFCD00052282
WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-5-carbaldéhyde
2778771
97%
159709-36-1
97%
C9H8OS2
3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
196.282
196.29