Learn More
3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10488494
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 159709-36-1
Formule moléculaire C9H8OS2
Poids moléculaire (g/mol) 196.282
Numéro MDL MFCD00052282
Clé InChI WEAXSPMHCXWYPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde,3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-2-formylthieno 2,3-b thiophene, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-5-carbaldehyde, 3,4-dimethylthieno 2,3-b thiophene-2-carboxaldehyde, 3,4-dimethylthiopheno 2,3-b thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 2778771
Nom IUPAC 3,4-diméthylthieno[2,3-b]thiophène-5-carbaldéhyde
SMILES CC1=CSC2=C1C(=C(S2)C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylthieno[2, 3-b]thiophene-2-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 97%