Learn More
3,4-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.90€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-65-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.17 |
Numéro MDL | MFCD00002304 |
Clé InChI | YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723 |
CID PubChem | 7249 |
ChEBI | CHEBI:39839 |
Nom IUPAC | 3,4-dimethylphenol |
SMILES | CC1=CC=C(O)C=C1C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10386740
|
Thermo Scientific Acros
116581000 |
100 g | Flacon en verre |
31.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10530741
|
Thermo Scientific Acros
116585000 |
500 g | Flacon en verre |
91.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10793455
|
Thermo Scientific Acros
116580025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
314.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-65-8 | |
122.17 | |
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N | |
7249 | |
3,4-dimethylphenol |
C8H10O | |
MFCD00002304 | |
3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723 | |
CHEBI:39839 | |
CC1=CC=C(O)C=C1C |
Spécification
3, 4-Dimethylphenol | |
95-65-8 | |
100.0 | |
Crème à blanc | |
227°C | |
Authentique | |
C8H10O | |
MFCD00002304 | |
15, 10279 | |
3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723 | |
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dimethylphenol | |
7249 | |
122.17 | |
Poudre cristalline |
99% | |
98.5 | |
63°C to 67°C | |
0.9830g/mL | |
80°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3OH | |
06, 480 | |
0.983 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene | |
CC1=CC=C(O)C=C1C | |
122.17 | |
CHEBI:39839 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-439-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE6300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only