Learn More
3,4-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10530741
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-65-8
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002304
Clé InChI YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-xylenol, phenol, 3,4-dimethyl, 4,5-dimethylphenol, 3,4-dimethyl phenol, 1,3,4-xylenol, 4-hydroxy-1,2-dimethylbenzene, 1-hydroxy-3,4-dimethylbenzene, 3,4-dimethyl-phenol, 3,4-dmp, ccris 723
CID PubChem 7249
ChEBI CHEBI:39839
Nom IUPAC 3,4-diméthylphénol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethylphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 500 g
Beilstein 06, 480
Merck Index 15, 10279
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥98.5% (GC)
Forme physique Poudre cristalline