Learn More
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.30€ - 999.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23095-31-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9ClO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.68 |
Numéro MDL | MFCD00051769 |
Clé InChI | RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571 |
CID PubChem | 2734183 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10363962
|
Thermo Scientific Acros
354390010 |
1 g | Flacon en verre |
49.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10652223
|
Thermo Scientific Acros
354390050 |
5 g | Flacon en verre |
208.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10095863
|
Thermo Scientific Acros
354390250 |
25 g | Flacon en verre |
999.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
23095-31-0 | |
236.68 | |
RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N | |
2734183 | |
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC |
C8H9ClO4S | |
MFCD00051769 | |
3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571 | |
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle |
Spécification
3, 4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride | |
23095-31-0 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
96% min. (HPLC) | |
(CH3O)2C6H3SO2Cl | |
3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571 | |
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC | |
236.68 | |
236.68 | |
Poudre cristalline |
97% | |
96.0 | |
65.0°C to 70.0°C | |
Authentique | |
C8H9ClO4S | |
MFCD00051769 | |
RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle | |
2734183 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.