Learn More
Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10095863
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23095-31-0
Formule moléculaire C8H9ClO4S
Poids moléculaire (g/mol) 236.68
Numéro MDL MFCD00051769
Clé InChI RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
CID PubChem 2734183
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-diméthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3SO2Cl
Quantité 25 g
Poids de la formule 236.68
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.