Learn More
3’,4’-Diméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
14.37€ - 277.38€
Identifiants chimiques
CAS | 1131-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.2 |
Numéro MDL | MFCD00008737 |
Clé InChI | IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy |
CID PubChem | 14328 |
ChEBI | CHEBI:86576 |
Nom IUPAC | 1-(3,4-diméthoxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10612413
|
Thermo Scientific Acros
168850050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10406432
|
Thermo Scientific Acros
168850250 |
25 g | Flacon en verre |
33.57€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10275930
|
Thermo Scientific Acros
168851000 |
100 g | Flacon en verre |
80.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10076093
|
Thermo Scientific Acros
168855000 |
500 g | Flacon en verre |
277.38€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1131-62-0 | |
180.2 | |
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N | |
14328 | |
1-(3,4-diméthoxyphényl)éthanone |
C10H12O3 | |
MFCD00008737 | |
3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy | |
CHEBI:86576 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC |
Spécification
3', 4'-Dimethoxyacetophenone | |
97.5 | |
48.0°C to 52.0°C | |
286.0°C to 288.0°C | |
Authentic | |
C10H12O3 | |
MFCD00008737 | |
3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy | |
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,4-diméthoxyphényl)éthanone | |
14328 | |
180.2 | |
Poudre cristalline |
1131-62-0 | |
100.0 | |
Jaune à beige | |
>112°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3O)2C6H3COCH3 | |
08, II, 298 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC | |
180.2 | |
CHEBI:86576 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not eat,drink or smoke when using this product.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautious
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 214-468-
- 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.