Learn More
3’,4’-Diméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10612413
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1131-62-0
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Numéro MDL MFCD00008737
Clé InChI IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
CID PubChem 14328
ChEBI CHEBI:86576
Nom IUPAC 1-(3,4-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3', 4'-Dimethoxyacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 286.0°C to 288.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3COCH3
Quantité 5 g
Beilstein 08, II, 298
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.