Learn More
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)diméthylsilanol, 97 %
33.35€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 304669-35-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.272 |
Numéro MDL | MFCD09265116 |
Clé InChI | ZMDNGTLKIVNNCF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethylsilanol, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yl dimethylsilanol, 2-5,6-dihydro-4h-pyranyl dimethylsilanol, silanol, 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethyl, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yldimethylsilanol, amtsi069 |
CID PubChem | 11332616 |
Nom IUPAC | 3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl-hydroxy-diméthylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C1=CCCCO1)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
304669-35-0 | |
158.272 | |
ZMDNGTLKIVNNCF-UHFFFAOYSA-N | |
11332616 | |
C[Si](C)(C1=CCCCO1)O |
C7H14O2Si | |
MFCD09265116 | |
3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethylsilanol, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yl dimethylsilanol, 2-5,6-dihydro-4h-pyranyl dimethylsilanol, silanol, 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethyl, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yldimethylsilanol, amtsi069 | |
3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl-hydroxy-diméthylsilane |
Spécification
54°C (0.8mmHg) | |
304669-35-0 | |
MFCD09265116 | |
3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethylsilanol, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yl dimethylsilanol, 2-5,6-dihydro-4h-pyranyl dimethylsilanol, silanol, 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethyl, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yldimethylsilanol, amtsi069 | |
C[Si](C)(C1=CCCCO1)O | |
158.272 | |
158.27 | |
1.475 |
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol | |
C7H14O2Si | |
91°C (196°F) | |
ZMDNGTLKIVNNCF-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl-hydroxy-diméthylsilane | |
11332616 | |
97% | |
1.005 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C