Learn More
(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)diméthylsilanol, 97 %
Code produit. 15447745
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304669-35-0
Formule moléculaire C7H14O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 158.272
Numéro MDL MFCD09265116
Clé InChI ZMDNGTLKIVNNCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethylsilanol, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yl dimethylsilanol, 2-5,6-dihydro-4h-pyranyl dimethylsilanol, silanol, 3,4-dihydro-2h-pyran-6-yl dimethyl, 5,6-dihydro-4h-pyran-2-yldimethylsilanol, amtsi069
CID PubChem 11332616
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl-hydroxy-diméthylsilane
SMILES C[Si](C)(C1=CCCCO1)O
Spécification
Point d’ébullition 54°C (0.8mmHg)
Nom chimique ou matériau (3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol
Quantité 250 mg
Point d’éclair 91°C (196°F)
Poids de la formule 158.27
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.475
Densité 1.005