Learn More
3,4-difluorobenzonitrile, 97 %, Maybridge
9.85€
Identifiants chimiques
CAS 64248-62-0
Formule moléculaire C7H3F2N
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00011666
Clé InChI BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
CID PubChem 587203
Nom IUPAC 3,4-difluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10673645
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00656DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10317124
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00656EA
10 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
64248-62-0
139.11
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
587203
FC1=CC=C(C=C1F)C#N
C7H3F2N
MFCD00011666
benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
3,4-difluorobenzonitrile
Spécification
3, 4-Difluorobenzonitrile
97.0
C7H3F2N
MFCD00011666
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
3,4-difluorobenzonitrile
587203
97%
64248-62-0
97%
F2C6H3CN
benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
FC1=CC=C(C=C1F)C#N
139.11
139.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
Harmful in contact with skin.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.