Learn More
3,4-difluorobenzonitrile, 97 %, Maybridge
Code produit. 10317124
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 64248-62-0
Formule moléculaire C7H3F2N
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00011666
Clé InChI BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
CID PubChem 587203
Nom IUPAC 3,4-difluorobenzonitrile
SMILES FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Difluorobenzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire F2C6H3CN
Quantité 10 g
Poids de la formule 139.1
Pourcentage de pureté 97%