Learn More
3,4-diéthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione, Thermo Scientific™
141.00€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS 5231-87-8
Formule moléculaire C8H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 170.164
Clé InChI DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
CID PubChem 123228
Nom IUPAC 3,4-diéthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10768243
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
RDP00117EA
10 g Flacon en verre ambré
141.00€
10g
10372015
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
RDP00117EB
25 g Flacon en verre ambré
273.00€
25g
10497554
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
RDP00117FA
100 g Flacon en verre ambré
412.00€
100g
Identifiants chimiques
5231-87-8
170.164
3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
3,4-diéthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione
C8H10O4
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
123228
CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Spécification
3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
97%
3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
170.164
170.16
5231-87-8
C8H10O4
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
3,4-diéthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione
123228
97%