Learn More
3,4-diéthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione, Thermo Scientific™
Code produit. 10372015
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 5231-87-8
Formule moléculaire C8H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 170.164
Clé InChI DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
CID PubChem 123228
Nom IUPAC 3,4-diéthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
Densité 1.1500g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 170.16
Pourcentage de pureté 97%