Learn More
3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.10€ - 165.00€
Identifiants chimiques
CAS | 36480-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6Cl2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.085 |
Numéro MDL | MFCD00039651 |
Clé InChI | CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol |
CID PubChem | 118986 |
Nom IUPAC | (3,4-dichlorophényl)méthanethiol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03226.03 |
1 g |
52.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03226.06 |
5 g |
165.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reatant in the synthesis of substituted pyridazines. 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan helps to improve the semiconductor morphologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif dans la synthèse de pyridazines substituées. Le 3,4-dichlorobenzyl mercaptan aide à améliorer les morphologies des semi-conducteurs.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
Identifiants chimiques
36480-40-7 | |
193.085 | |
CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N | |
118986 | |
C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039651 | |
3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol | |
(3,4-dichlorophényl)méthanethiol |
Spécification
3,4-Dichlorobenzyl mercaptan | |
1.362 | |
>110°C (230°F) | |
1.607 | |
UN2810 | |
Air Sensitive | |
Difficult to mix in water. | |
C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl | |
193.085 | |
193.1 |
36480-40-7 | |
152°C to 153°C (12 mmHg) | |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039651 | |
3237473 | |
3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol | |
CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N | |
(3,4-dichlorophényl)méthanethiol | |
118986 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 253-054-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only