Learn More
3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372066
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Reatant in the synthesis of substituted pyridazines. 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan helps to improve the semiconductor morphologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse de pyridazines substituées. Le 3,4-dichlorobenzyl mercaptan aide à améliorer les morphologies des semi-conducteurs.
Solubilité
Difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36480-40-7
Formule moléculaire C7H6Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.085
Numéro MDL MFCD00039651
Clé InChI CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol
CID PubChem 118986
Nom IUPAC (3,4-dichlorophényl)méthanethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Densité 1.362
Point d’ébullition 152°C to 153°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.607
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 3237473
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix in water.
Poids de la formule 193.1
Pourcentage de pureté 97%