Learn More
3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.80€ - 262.00€
Identifiants chimiques
CAS | 86-81-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.2 |
Numéro MDL | MFCD00003364 |
Clé InChI | OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6858 |
Nom IUPAC | 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde |
SMILES | COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10552151
|
Thermo Scientific Acros
139910250 |
25 g | Flacon en verre |
23.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562151
|
Thermo Scientific Acros
139911000 |
100 g | Flacon en verre |
64.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10742875
|
Thermo Scientific Acros
139915000 |
500 g | Flacon en verre |
262.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
86-81-7 | |
196.2 | |
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N | |
3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde |
C10H12O4 | |
MFCD00003364 | |
6858 | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O |
Spécification
3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde | |
98.5 | |
73.0°C to 76.0°C | |
163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg) | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3O)3C6H2CHO | |
08, 391 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O | |
196.2 | |
196.2 | |
Poudre ou paillettes |
86-81-7 | |
100.0 | |
Crème à blanc | |
Authentique | |
C10H12O4 | |
MFCD00003364 | |
benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde | |
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N | |
3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde | |
6858 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-701-6
- 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde