Learn More
3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10562151
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-81-7
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Numéro MDL MFCD00003364
Clé InChI OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6858
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73.0°C to 76.0°C
Couleur Crème à blanc
Point d’ébullition 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2CHO
Quantité 100 g
Beilstein 08, 391
Synonyme benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde