Learn More
3,4,5-triméthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.00€ - 284.00€
Identifiants chimiques
CAS | 24313-88-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.21 |
Numéro MDL | MFCD00008393 |
Clé InChI | XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline |
CID PubChem | 32285 |
Nom IUPAC | 3,4,5-triméthoxyaniline |
SMILES | COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10316690
|
Thermo Scientific Acros
139900100 |
10 g | Flacon en verre |
53.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10225240
|
Thermo Scientific Acros
139900250 |
25 g | Flacon en verre |
104.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10135833
|
Thermo Scientific Acros
139901000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
24313-88-0 | |
183.21 | |
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N | |
32285 | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N |
C9H13NO3 | |
MFCD00008393 | |
benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline | |
3,4,5-triméthoxyaniline |
Spécification
3, 4, 5-Trimethoxyaniline | |
96.0 | |
110.0°C to 113.0°C | |
Authentique | |
C9H13NO3 | |
MFCD00008393 | |
benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline | |
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N | |
3,4,5-triméthoxyaniline | |
32285 | |
97% |
24313-88-0 | |
100.0 | |
Rose | |
97% | |
(CH3O)3C6H2NH2 | |
13, 826 | |
Solubility in water: insoluble | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N | |
183.21 | |
183.21 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 246-154-4
- 3,4,5-Trimethoxyaniline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.