Learn More
3,4,5-triméthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10135833
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24313-88-0
Formule moléculaire C9H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00008393
Clé InChI XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
CID PubChem 32285
Nom IUPAC 3,4,5-triméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4, 5-Trimethoxyaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 113.0°C
Couleur Rose
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2NH2
Quantité 100 g
Beilstein 13, 826
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5-Trimethoxyaniline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement