Learn More
3,4,5-Trifluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
41.79€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99627-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.084 |
Numéro MDL | MFCD00042427 |
Clé InChI | ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-phenol, pubchem2316, 3,4,5-trifluoropheno, acmc-209sdi, ksc486m6r, 3 , 4 , 5-trifluorophenol, phenol, 3,4,5-trifluoro-9ci, 3,4,5-trifluorophenol |
CID PubChem | 2777943 |
Nom IUPAC | 3,4,5-trifluorophénol |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23718.03 |
1 g | |||||||
11410148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23718.06 |
5 g |
163.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
99627-05-1 | |
148.084 | |
ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N | |
2777943 | |
C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)O |
C6H3F3O | |
MFCD00042427 | |
phenol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-phenol, pubchem2316, 3,4,5-trifluoropheno, acmc-209sdi, ksc486m6r, 3 , 4 , 5-trifluorophenol, phenol, 3,4,5-trifluoro-9ci, 3,4,5-trifluorophenol | |
3,4,5-trifluorophénol |
Spécification
3,4,5-Trifluorophenol | |
52°C to 56°C | |
C6H3F3O | |
UN3261 | |
phenol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-phenol, pubchem2316, 3,4,5-trifluoropheno, acmc-209sdi, ksc486m6r, 3 , 4 , 5-trifluorophenol, phenol, 3,4,5-trifluoro-9ci, 3,4,5-trifluorophenol | |
C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)O | |
148.084 | |
148.09 |
99627-05-1 | |
177°C | |
MFCD00042427 | |
8830884 | |
ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N | |
3,4,5-trifluorophénol | |
2777943 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H314-H318
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 436-160-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures