Learn More
3,4,5-Trifluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11400148
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99627-05-1
Formule moléculaire C6H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 148.084
Numéro MDL MFCD00042427
Clé InChI ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-phenol, pubchem2316, 3,4,5-trifluoropheno, acmc-209sdi, ksc486m6r, 3 , 4 , 5-trifluorophenol, phenol, 3,4,5-trifluoro-9ci, 3,4,5-trifluorophenol
CID PubChem 2777943
Nom IUPAC 3,4,5-trifluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4,5-Trifluorophenol
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 177°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 8830884
Poids de la formule 148.09
Pourcentage de pureté 97%