Learn More
3,3-Diméthylpipéridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
115.00€ - 317.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1193-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.20 |
Numéro MDL | MFCD00005995 |
Clé InChI | CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 70942 |
Nom IUPAC | 3,3-dimethylpiperidine |
SMILES | CC1(C)CCCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25753.MD |
250 mg |
115.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25753.03 |
1 g |
317.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1193-12-0 | |
113.20 | |
CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-dimethylpiperidine |
C7H15N | |
MFCD00005995 | |
70942 | |
CC1(C)CCCNC1 |
Spécification
3,3-Dimethylpiperidine | |
0.81 | |
26°C (79°F) | |
C7H15N | |
MFCD00005995 | |
Air Sensitive | |
CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-dimethylpiperidine | |
70942 | |
95% |
1193-12-0 | |
134°C to 136°C | |
Amine-like | |
1.4475 | |
UN2733 | |
piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine | |
CC1(C)CCCNC1 | |
113.20 | |
113.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, FLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-767-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only