Learn More
3,3-Diméthylpipéridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349969
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-12-0
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.20
Numéro MDL MFCD00005995
Clé InChI CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70942
Nom IUPAC 3,3-diméthylpipéridine
SMILES CC1(C)CCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethylpiperidine
Densité 0.81
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4475
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 95%