Learn More
3,3-Diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1,2-benziodoxole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
54.07€ - 655.26€
Identifiants chimiques
CAS | 887144-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10F3IO |
Poids moléculaire (g/mol) | 330.09 |
Clé InChI | HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi |
CID PubChem | 16043572 |
Nom IUPAC | 3,3-diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1$l^{3},2-benziodoxole |
SMILES | CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15505226
|
Thermo Scientific Acros
456902500 |
250 mg |
54.07€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15340208
|
Thermo Scientific Acros
456900010 |
1 g |
175.88€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15595216
|
Thermo Scientific Acros
456900050 |
5 g |
655.26€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
887144-97-0 | |
330.09 | |
3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi | |
3,3-diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1$l^{3},2-benziodoxole |
C10H10F3IO | |
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N | |
16043572 | |
CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C |
Spécification
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole | |
75.0°C to 79.0°C | |
94% min. (HPLC) | |
3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi | |
CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C | |
330.09 | |
330.09 |
887144-97-0 | |
Authentique | |
C10H10F3IO | |
HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1$l^{3},2-benziodoxole | |
16043572 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only