Learn More
3,3-Diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1,2-benziodoxole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole |
Point de fusion | 75.0°C to 79.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 330.09 |
Pourcentage de pureté | 95% |