Learn More
Hydrate de tétrachlorhydrate de 3,3’-diaminobenzidine, Thermo Scientific Chemicals
Substrat de peroxydase largement utilisé pour les techniques d’immunotransfert et de coloration immunohistochimique
84.30€ - 219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 868272-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18Cl4N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 360.10 |
Numéro MDL | MFCD08273058 |
Clé InChI | KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se |
CID PubChem | 23191111 |
Nom IUPAC | 4-(3,4-diaminophényl)benzène-1,2-diamine ; hydrate |
SMILES | Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15444629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62216.06 |
5 g |
84.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15454629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62216.09 |
10 g |
219.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,3?-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex. It is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels. It is used as a histological stain for peroxidase activity. Reaction between 3,3'-Diaminobenzidine and peroxidase forms a visible insoluble product. This approach has been used to assay activity of glutamate decarboxylase in rat cerebellar sections and to detect horseradish peroxidase presence on cultured cell surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,3′-diaminobenzidine-tétrahydrochloride-dihydraté (DAB) a été utilisé comme chromogène pour détecter le complexe antigène-anticorps. Il s’agit de l’un des marqueurs les plus puissants utilisés en immunochimie, principalement au niveau des microscopes à électrons et à lumière. Il est utilisé comme coloration histologique pour l’activité de la peroxydase. La réaction entre la 3,3′-diaminobenzidine et la peroxydase forme un produit insoluble visible. Cette approche a été utilisée pour doser l’activité de la glutamate décarboxylase dans les coupes cérébelleuses de rat et pour détecter la présence de peroxydase de raifort sur les surfaces cellulaires cultivées.
Solubilité
Soluble à 5 % (p/v) dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. La poudre a une durée de conservation de 3 ans. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Hygroscopique. Stocker avec dessiccant. Manipuler sous azote, protéger de l’humidité. Stocker sous azote.
Identifiants chimiques
868272-85-9 | |
360.10 | |
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N | |
23191111 | |
Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1 |
C12H18Cl4N4 | |
MFCD08273058 | |
3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se | |
4-(3,4-diaminophényl)benzène-1,2-diamine ; hydrate |
Spécification
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate | |
Gris | |
MFCD08273058 | |
Soluble at 5%(w/v) in water | |
Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1 | |
360.10 | |
360.11 (Anhydrous) |
868272-85-9 | |
C12H18Cl4N4 | |
3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se | |
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3,4-diaminophényl)benzène-1,2-diamine ; hydrate | |
23191111 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351-H315-H319-H335
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335-H341-H350
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only